2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Point de fusion: 157…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134165 Numéro CAS: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 161 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |