Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
B20529.03 B20529.06 B20529.14
B20529.03EA 38.4 EUR
B20529.03 B20529.06 B20529.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydre 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Purity: 98% CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Melting Point: ca 290° dec. Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Formule: C₅H₄NNaOS
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Indice Merck: 14,7994