2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2587-00-0
Molecular Formula: C5H3Cl2NO
Formula Weight: 163.99
Melting Point: 136-140°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00130246
Formule:
C₅H₃Cl₂NO Point de fusion: 136…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130246 Numéro CAS: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |