Imprimer
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010 379420050
ACRO379420010EA 41.9 EUR
ACRO379420010 ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130246
Numéro CAS: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 142 °C
GC ≥97.5 %