Imprimer
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Niobium silicide
39471.14 39471.22
39471.14EA 132 EUR
39471.14 39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (base métaux)
Pentaniobium trisilicide
Purity: 99.5% CAS No.: 12060-34-3 Molecular Formula: Nb5Si3 Formula Weight: 548.79 Physical Form: -325 Mesh Powder
Formule: Nb₅Si₃
Poids moléculaire: 548.79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213811
Numéro CAS: 12060-34-3