Imprimer
Niobium disilicide ≥99.85% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13100.14 13100.22
13100.14EA 121 EUR
13100.14 13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (base métaux)
Niobium disilicide
Purity: 99.85% CAS No.: 12034-80-9 Molecular Formula: NbSi2 Formula Weight: 149.08 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.7 Melting Point: 1950° MDL No.: MFCD00151537
Formule: NbSi₂
Poids moléculaire: 149.08 g/mol
Point de fusion: 1950 °C
Densité: 5.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151537
Numéro CAS: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3