Imprimer
Titanium trialuminide ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Titanium aluminide
22895.14 22895.22
22895.14EA 164 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (base métaux)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-78-3 Molecular Formula: TiAl3 Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00054094
Formule: Al₃Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054094
Numéro CAS: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II