Titanium aluminide ≥99.5% (base métaux) -325 mesh,
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12003-96-2
Molecular Formula: TiAl
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00210656
Formule:
AlTi Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210656 Numéro CAS: 12003-96-2 UN: 3089 ADR: 4.1,II |