Imprimer
Cerium disilicide ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cerium silicide
35836.06 35836.14
35836.06EA 122 EUR
35836.06 35836.14
Cerium disilicide ≥99.9%
Cerium disilicide
Purity: 99.9% CAS No.: 12014-85-6 Molecular Formula: CeSi2 Formula Weight: 196.29 Physical Form: 3-15mm Pieces Density: 5.31 Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00168082
Formule: CeSi₂
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 5,31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168082
Numéro CAS: 12014-85-6
EINECS: 234-602-1