Imprimer
Tris(trimethylsilyl)borate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(trimethylsiloxy)borate
381240250 381241000
ACRO381240250EA 131 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Formule: C₉H₂₇BO₃Si₃
Point d'ébullition: 183…185 °C (760 mmHg)
Densité: 0,834 g/cm³
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051588
Numéro CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %