Tungstate de calcium ≥99.78% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
Purity: 99.78%
CAS No.: 7790-75-2
Molecular Formula: CaWO4
Formula Weight: 287.93
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00010913
Formule:
CaO₄W Point de fusion: 1620 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010913 Numéro CAS: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 Indice Merck: 14,1712 |