Imprimer
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13574-1 13574-5 13574-10 13574-25
CAYM13574-1EA 104 EUR
CAYM13574-1 CAYM13574-5 CAYM13574-10 CAYM13574-25
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Formule: C₁₃H₉BrO₃
Numéro MDL: MFCD18378258
Numéro CAS: 4906-68-7