Imprimer
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
B22048.09 B22048.18
B22048.09EA 55.5 EUR
B22048.09 B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99% CAS No.: 4068-75-1 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Melting Point: 75-78° MDL No.: MFCD00016462
Formule: C₈H₇IO₃
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016462
Numéro CAS: 4068-75-1