Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18179-39-0
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06797864
Formule:
C₈H₇IO₃ Point de fusion: 68…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797864 Numéro CAS: 18179-39-0 |