Imprimer

Methyl thiosalicylate 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

369600050 369600250
ACRO369600050EA 120 EUR
ACRO369600050 ACRO369600250
Methyl thiosalicylate 97%
Methyl thiosalicylate
Formule: C₈H₈O₂S
Point d'ébullition: 98…100 °C (2 mmHg)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060678
Numéro CAS: 4892-02-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR