Imprimer
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
B22157.06 B22157.14 B22157.22
B22157.06EA 54.9 EUR
B22157.06 B22157.14 B22157.22
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2863-98-1 Molecular Formula: C7H7N3.HCl Formula Weight: 169.61 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 3565486
Formule: C₇H₈ClN₃
Point de fusion: ∼ 243 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673994
Numéro CAS: 2863-98-1