Imprimer
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
L11659.06 L11659.14
L11659.06EA 28.4 EUR
L11659.06 L11659.14
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde 99%
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 17754-90-4 Molecular Formula: C11H15NO2 Formula Weight: 193.25 Melting Point: 60-64° Beilstein Reference: 2212234
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003326
Numéro CAS: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3