4-Formylbenzoate de methyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1571-08-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 775895
MDL No.: MFCD00006950
Formule:
C₉H₈O₃ Point d'ébullition: 264…266 °C Point de fusion: 59…63 °C Densité: 1,200 Point éclair: 128 °C (262 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006950 Numéro CAS: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |