Imprimer
3-Formylbenzoate de methyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-formylbenzoate
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 74.4 EUR
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
3-Formylbenzoate de methyle 98%
3-Formylbenzoate de methyle
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 48…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00189379
Numéro CAS: 52178-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %