Imprimer
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52336.MD H52336.03
H52336.MDEA 117 EUR
H52336.MD H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Purity: 96% CAS No.: 292621-45-5 Molecular Formula: C7H5BrFNO Formula Weight: 218.03 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD03094432
Formule: C₇H₅BrFNO
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094432
Numéro CAS: 292621-45-5