Imprimer
α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethylenebis(salicylimine), 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol, SALEN
A13885.14 A13885.22 A13885.36
A13885.14EA 58.7 EUR
A13885.14 A13885.22 A13885.36
α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol 98%
α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol
Purity: 98% CAS No.: 94-93-9 Molecular Formula: C16H16N2O2 Formula Weight: 268.32 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 535296 Merck Reference: 14,8322 MDL No.: MFCD00002244
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 268.31 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002244
Numéro CAS: 94-93-9
EINECS: 202-376-3