Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium Trifluoro(phenethyl)borate, Potassium Trifluoro(2-phenylethyl)borate, Potassium Phenethyltrifluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 329976-74-1
Molecular Formula: C8H9BF3K
Formula Weight: 212.06
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD09039257
Formule:
C₈H₉BF₃K Point de fusion: 173…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09039257 Numéro CAS: 329976-74-1 |