Imprimer
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
A18924.0B A18924.18 A18924.30
A18924.0BEA 129 EUR
A18924.0B A18924.18 A18924.30
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 15214-89-8 Molecular Formula: C7H13NO4S Formula Weight: 207.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 1946464 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007522
Formule: C₇H₁₃NO₄S
Poids moléculaire: 207.25 g/mol
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Densité: 1.10
Numéro MDL: MFCD00007522
Numéro CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8 III