Imprimer
Methyl glycolate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
A17870.06 A17870.14 A17870.22
A17870.06EA 66.3 EUR
A17870.06 A17870.14 A17870.22
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Purity: 98% CAS No.: 96-35-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 1699571 MDL No.: MFCD00004667
Formule: C₃H₆O₃
Point d'ébullition: 150…151 °C
Densité: 1,184
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004667
Numéro CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7