Imprimer
Methyl glycolate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
414370250 414371000
ACRO414370250EA 201 EUR
ACRO414370250 ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formule: C₃H₆O₃
Point d'ébullition: 52 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1,184 g/cm³
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004667
Numéro CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %