Imprimer
Ethyl glycolate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
410080250 410081000 410085000
ACRO410080250EA 161 EUR
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 158…159 °C (760 mmHg)
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021970
Numéro CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %