Imprimer
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
H27126.03 H27126.06
H27126.03EA 102 EUR
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 238088-16-9 Molecular Formula: C10H18BNO2 Formula Weight: 195.07 Refractive Index: 1.4370
Formule: C₁₀H₁₈BNO₂
Poids moléculaire: 195.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953480
Numéro CAS: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III