Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 7210-76-6
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.22
Odour: Odourless
Melting Point: 172-176°
MDL No.: MFCD00123414
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂S Point de fusion: 172…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00123414 Numéro CAS: 7210-76-6 |