1,2-Epoxycyclopentane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyclopentene oxide
Formule:
C₅H₈O Poids moléculaire: 84.12 g/mol Point d'ébullition: 102 °C (760 mmHg) Densité: 0.964 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005161 Numéro CAS: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 UN: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |