5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 52522-99-3
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 71-75°
MDL No.: MFCD00090865
Formule:
C₆H₇IN₂O₂ Point de fusion: 71…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00090865 Numéro CAS: 52522-99-3 |