Imprimer
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21101.03 B21101.06 B21101.14
B21101.03EA 80.5 EUR
B21101.03 B21101.06 B21101.14
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Purity: 97% CAS No.: 4559-70-0 Molecular Formula: C12H11OP Formula Weight: 202.20 Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00002079
Formule: C₁₂H₁₁OP
Point de fusion: 51…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002079
Numéro CAS: 4559-70-0