Imprimer
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15662.06 A15662.14
A15662.06EA 141 EUR
A15662.06 A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Purity: 98% CAS No.: 2117-28-4 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 160.41 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -71° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1734530 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008275
Formule: C₇H₂₀Si₂
Point d'ébullition: 132…133 °C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,750
Point éclair: 12 °C (53 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008275
Numéro CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II