Fluorescein diacetate 97%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
Formule:
C₂₄H₁₆O₇ Poids moléculaire: 416.38 g/mol Point de fusion: 200…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005062 Numéro CAS: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 205 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥96.0 % |