HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® pour la synthèse
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Poids moléculaire: 379.2 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075445 Numéro CAS: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 UN: 1325 ADR: 4.1 II |