Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
BOP-Cl
Purity: 97%
CAS No.: 68641-49-6
Molecular Formula: C6H8ClN2O5P
Formula Weight: 254.57
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3654596
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010077
Formule:
C₆H₈CIN₂O₅P Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010077 Numéro CAS: 68641-49-6 UN: 3261 ADR: 8,II |