Imprimer
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): BOP-Cl
310060050 310060250
ACRO310060050EA 110 EUR
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formule: C₆H₈ClN₂O₅P
Point de fusion: 191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010077
Numéro CAS: 68641-49-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %