1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
Formule:
C₉H₁₆N₂O₂ Point d'ébullition: 140 °C (2mbar) Densité: 1,17 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190247 Numéro CAS: 63074-07-7 UN: 3267 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |