Imprimer
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Ethylbenzo[d]thiazol-3-ium bromide
L08903.09 L08903.18
L08903.09EA 78.8 EUR
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Purity: 98% CAS No.: 32446-47-2 Molecular Formula: C9H10BrNS Formula Weight: 244.16 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 6250086
Formule: C₉H₁₀BrNS
Poids moléculaire: 244.16 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051852
Numéro CAS: 32446-47-2