Imprimer
Dioxyde de zirconium ≥99.4% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -100+325 Mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Zirconium (IV) oxyde
Stabilisation: Stabilisé avec calcaire (CaO) 4%
40453.18 40453.A1
40453.18EA 53.9 EUR
40453.18 40453.A1
Dioxyde de zirconium ≥99.4% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -100+325 Mesh
Dioxyde de zirconium
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
Plasma Spray Grade. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, Alcohols, Halogens.
Formule: O₂Zr
Point d'ébullition: ∼ 5000 °C
Point de fusion: ∼ 2700 °C
Densité: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Indice Merck: 14,10180