Fmoc-L-phenylalanine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00037128 Numéro CAS: 35661-40-6 EINECS: 252-661-1 |