Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 50.8 EUR
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solution aqueuse
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Formule: C₅H₄NNaOS
Densité: 1,238
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Indice Merck: 14,7994