Imprimer
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Gallium-indium eutectic
12478.03 12478.09 12478.18
12478.03EA 51 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (base métaux)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 75.5:24.5 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.2 Appearance: Silver Melting Point: 15.7° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00144387
Point de fusion: 15,7 °C
Densité: 6,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144387
Numéro CAS: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III