Imprimer
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
181230250 181231000
ACRO181230250EA 87.8 EUR
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 144 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005996
Numéro CAS: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %