Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) mélange cis- et trans 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 3-phenylglycidate
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Point d'ébullition: 96 °C (,5 mmHg) Densité: 1,12 g/cm³ Point éclair: 110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005123 Numéro CAS: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |