Imprimer
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41870.04 41870.09
41870.04EA 120 EUR
41870.04 41870.09
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥99.99% (base métaux)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00151019
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Point d'ébullition: 220 °C (déc.)
Point de fusion: ∼ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151019
Numéro CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1