Imprimer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III), Co(TMHD)3
43993.02 43993.04 43993.09
43993.02EA 82 EUR
43993.02 43993.04 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Purity: 99% CAS No.: 14877-41-9 Molecular Formula: C33H57CoO6 Formula Weight: 608.72 Physical Form: Powder Appearance: Green Melting Point: 254-256° Boiling Point: subl. 120°/0.5mm MDL No.: MFCD00233617
Vapor deposition
Formule: C₃₃H₅₇CoO₆
Point d'ébullition: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 254…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233617
Numéro CAS: 14877-41-9