Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13986-53-3
Molecular Formula: C22H38CoO4
Formula Weight: 425.46
Physical Form: Powder
Melting Point: 143°
MDL No.: MFCD00233616
Precursor for CVD process
Formule:
C₂₂H₃₈CoO₄ Poids moléculaire: 425.46 g/mol Point de fusion: 143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00233616 Numéro CAS: 13986-53-3 |