Imprimer
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), Zr(TMHD)4
42028.06 42028.14
42028.06EA 173 EUR
42028.06 42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (base métaux)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 18865-74-2 Molecular Formula: C44H76)8Zr Formula Weight: 824.30 Physical Form: Crystalline Melting Point: 318-320° Boiling Point: 180°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00145380
MOCVD of zirconium
Formule: C₄₄H₇₆O₈Zr
Point d'ébullition: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 318…320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145380
Numéro CAS: 18865-74-2