Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 15492-52-1
Molecular Formula: C33H57O6Yb
Formula Weight: 722.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00000034
Formule:
C₃₃H₅₇O₆Yb Point de fusion: 167…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000034 Numéro CAS: 15492-52-1 |