Imprimer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
36465.03 36465.06
36465.03EA 99.1 EUR
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Purity: 98% CAS No.: 14319-13-2 Molecular Formula: C33H57LaO6 Formula Weight: 688.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 370° dec. MDL No.: MFCD00010466
Formule: C₃₃H₅₇LaO₆
Poids moléculaire: 688.71 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010466
Numéro CAS: 14319-13-2